Kluczowe dokumenty
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
Wybierz wielkość
4 EA
17 060,00 zł
17 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
17 060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
17 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895200001
Parametry
4,500 max. RCF (4,347 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R)5910R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)