Kluczowe dokumenty
EP5427700005
632 Wirnik A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Synonim(y):
Wirnik A-2-MTP
Wybierz wielkość
1 EA
6230,00 zł
6230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
6230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427700005
Parametry
4,680 max. RCF (2,204 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)