Kluczowe dokumenty
Z509485
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Heavy duty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
wymiary podstawy
4 in. × 6 in.
pręt śr. × dł.
5/16 in. × 18 in.
Opis ogólny
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)