Kluczowe dokumenty
EP5895175007
632 Wirnik FA-6x250
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Synonim(y):
Rotor Eppendorf
Wybierz wielkość
1 EACH
20 860,00 zł
20 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
20 860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
20 860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895175007
Parametry
10,000 rpm speed
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)