Kluczowe dokumenty
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895181007
Parametry
5,100 max. RCF (5,263 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R)5910R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)