Kluczowe dokumenty
EP5820755008
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
Synonim(y):
Pokrywa do rotora Eppendorf® FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
without buckets (without buckets)
without buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820755008 (Global)
Parametry
3,214 × g max. RCF
3,900 rpm
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
  • Uniwersalny rotorEppendorf® o dużej pojemności mieści probówki, butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml, a także płytki.
  • Posiada pokrywę QuickLock do ergonomicznego blokowania pokrywy.
  • Aerozoloszczelna blokada ułatwia bezpieczne wirowanie niebezpiecznych próbek.
  • Mieszane ładowanie z 2 pojemnikami na płytki i 2 pojemnikami na okrągłe probówki zapewnia większą wszechstronność.
  • Unikalna aerodynamiczna konstrukcja okrągłego kubełka pomaga zaoszczędzić do 36% energii w porównaniu z rotorem A-4-81.
  • Nie jest dostarczany z pojemnikami.
  • Możliwość autoklawowania.
Szeroki wybór rotorów pasujących do wirówek Eppendorf 5804 i 5810.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)