EP5820754001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 x 750 mL plate buckets
Wybierz wielkość
14 390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
14 390,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x plate buckets (aerosol-tight, capable)
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL plate buckets
with 4 × DWP buckets with plate carriers
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820754001 (Global)
Parametry
2,568 × g max. RCF
3,900 rpm
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Rotor wahadłowy o średniej pojemności
- Aerozoloszczelny dla bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
- Rotor osiąga maksymalną prędkość 3,900 rpm przy maksymalnym RCF 3,214 × g
- Zawiera 4 pojemniki na płytki głębokodołkowe (DWP)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)