Kluczowe dokumenty
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
Wybierz wielkość
2 EA
907,00 zł
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
907,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
Właściwości
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Parametry
3,175 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
130 mm
Średnica
62 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Adaptery pasujące do różnych rozmiarów probówek dla rotora Eppendorf S-4-72.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)