EP5804709004
Eppendorf® Obrotowy wirnik kubełkowy A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804709004
Parametry
5,000 max. RCF (4,500 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)