Kluczowe dokumenty
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
Wybierz wielkość
1 EA
6710,00 zł
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820765003 (Global)
Parametry
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szeroki wybór rotorów pasujących do wirówek Eppendorf 5804 i 5810.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)