Kluczowe dokumenty
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Synonim(y):
Rotor Eppendorf, Wirnik wirówki
Wybierz wielkość
1 EA
10 140,00 zł
10 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
10 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804746007 (Global)
Parametry
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ekonomiczny rotor z wychylnym kubełkiem przeznaczony do wirówek 632 5804/5804R i 5810/5810R. Rotor 4-miejscowy może pomieścić 4 kubełki o pojemności 250 ml.
Szeroki wybór rotorów pasujących do wirówek Eppendorf 5804 i 5810.
Zastosowanie
Rotor do wirówek 632 5804/5804R i 5810/5810R jest odpowiedni do wirowania krwi, bakterii i hodowli komórkowych.
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczny rotor wahadłowy
  • Rotor osiąga maksymalną prędkość 4,200 rpm przy maksymalnym RCF 3,234 × g
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)