Kluczowe dokumenty
EP5810723000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
Wybierz wielkość
2 EA
915,00 zł
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
915,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
holds 5 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810723000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Adapter do użytku z prostokątnym wiadrem Eppendorf 500 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)