Kluczowe dokumenty
SAB4300040
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CREB1 (pSer133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CREB antibody produced in rabbit, Anti-MGC9284 antibody produced in rabbit, Anti-cAMP responsive element binding protein 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1118
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2350,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1118
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-P-SP-Y-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer133)
informacje o genach
human ... CREB1(1385)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 133 (R-P-S(p)-Y-R), zgodnie z białkiem CREB1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
CREB1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek wiążących DNA bZIP. Wiąże się jako homodimer z CRE (cAMP-Responsive Element), oktamerycznym palindromem zawierającym konserwatywną sekwencję rdzeniową, 5-prime-TGACG-3-prime. Składa się z dwóch wariantów transkryptu kodujących odpowiednie izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing. Jest mapowany na 2q32.3-q34. Jest fosforylowany przez kilka kinaz białkowych i indukuje transkrypcję genów w odpowiedzi na hormonalną stymulację szlaku cAMP. CREB1 ma kluczowe znaczenie dla konsolidacji długoterminowych uwarunkowanych wspomnień strachu, ale nie dla kodowania, przechowywania lub przywoływania tych wspomnień. Jest wymagany dla stabilności reaktywowanych lub odzyskanych uwarunkowanych wspomnień strachu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)