EP5804750004
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 1.2-5 mL, pack of 2 ea
Wybierz wielkość
675,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
675,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 1.2-5 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804750004
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL retangular bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)