Kluczowe dokumenty
EP5810751004
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 16 x 1.5-2 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 16 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810751004
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL reactangular bucket
Opis ogólny
Adapter do probówek do prostokątnego wiadra Eppendorf 250 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)