Kluczowe dokumenty
CLS430236
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Synonim(y):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
Wybierz wielkość
6 EA
730,00 zł
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.14
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyetherimide
sterylność
non-sterile
Właściwości
reusable
Holds 250 mL tubes
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 430236
metody
centrifugation: suitable
kolor
gray
Opis ogólny
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)