CLS431841
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 250 mL, polypropylene
Synonim(y):
butelki do trawienia, butelki do wirowania, potrząsanie butelkami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
pkg of 36 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431841
Parametry
13500 × g max. RCF
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Butelki wirówkowe1240 mają specjalnie zaprojektowaną zakrętkę zapewniającą lepszy chwyt
- Zawierają wyraźne podziałki i teksturowane miejsce do oznaczania.
- Butelki mają bardzo grube ścianki zapewniające wysoką trwałość
- Szeroki otwór ułatwia napełnianie cieczą
- Kompatybilne z większością wirówek i nie wymagają specjalnych wiader.
- Unikalna konstrukcja pomaga badaczom zmniejszyć liczbę cykli wirowania i zwiększyć produktywność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)