Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 250 mL round buckets
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5804783000 (Global)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
conical bottom
feature
holds 8 x 15 mL conical tubes
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804783000 (Global)
parameter
3,234 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
H
120 mm
diam.
17 mm
compatibility
for use with 250 mL round buckets
General description
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EP5804783000-2EA | 04061835079407 |