Kluczowe dokumenty
SAB3500252
Sigma-Aldrich
Anti-TIM-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-T cell immunoglobulin and mucin domain containing protein 1
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAVCR1(26762)
Opis ogólny
Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A (HAVCR1) lub białko immunoglobuliny i mucyny komórek T (TIM-1) jest glikoproteiną transbłonową typu 1. Białko to znajduje się w błonie apikalnej komórek. Ulega ekspresji w nerkach, jądrach i aktywowanych limfocytach T CD4+. Posiada domenę immunoglobulinopodobną z sześcioma cysteinami, domenę bogatą w T/SP i dwa miejsca N-glikozylacji. Gen TIM-1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q33.2.
Immunogen
Przeciwciało TIM-1 zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego TIM-1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TIM-1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A (HAVCR1) reguluje podatność na zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1). Jest on regulowany w górę w uszkodzonych nerkach. HAVCR1 hamuje aktywację białka G Ga12 poprzez blokowanie jego asocjacji z GTP. Polimorfizmy tego białka są związane z dysfunkcją układu odpornościowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500252.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Associations Between TIM1 Polymorphisms and Dilated Cardiomyopathy in a Han Chinese Population.
Xie X
International Heart Journal, 57(6), 742-746 (2016)
Kidney Injury Molecule-1 and Cardiovascular Diseases: From Basic Science to Clinical Practice.
Medic B
BioMed Research International, 854070-854070 (2015)
Kidney injury molecule-1 (KIM-1) mediates renal epithelial cell repair via ERK MAPK signaling pathway.
Zhang Z and Cai CX
Molecular and Cellular Biochemistry, 109-116 (2016)
Lei Tian et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 41(2), 769-783 (2017-02-20)
Kidney injury molecule-1 (KIM-1) is highly expressed in renal tubular cells after injury and is usually regarded as an early biomarker of acute kidney injury(AKI). The aim of this study was to determine the role of KIM-1 in the development
Kidney Injury Molecule-1 is Elevated in Nephropathy and Mediates Macrophage Activation via the Mapk Signalling Pathway
Tian L
Cellular Physiology and Biochemistry, 41 (2017)