Kluczowe dokumenty
EP5804737008
Eppendorf® Adapter
holds 50 mL Falcon skirted, pack of 8 ea
Synonim(y):
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
skirt
holds 50 mL Falcon skirted
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804737008
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Adapter do użytku z okrągłym wiadrem Eppendorf 85/100 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)