EP5810718007
Eppendorf® Wirnik wahliwy A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
Wybierz wielkość
13 300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
13 300,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810718007
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)