Merck
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Właściwości
holds 50 ml Falcon
opakowanie
pack of 8 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804728009
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG