EP5495511008
Eppendorf® Lid
for use with 5425
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
rotor lid
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495511008
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5425
Opis ogólny
Pokrywa wirówki Eppendorf 5425/R do rotora F-32-0.2-PCR.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)