Kluczowe dokumenty
EP5495515003
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-24×2 (Centrifuge models 5420, 5425/R)
Synonim(y):
632 Uszczelki pokrywy wirnika
Wybierz wielkość
1 EA
192,00 zł
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
192,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495515003
kompatybilność
Centrifuge models 5420, 5425/R
Opis ogólny
Uszczelka do aerozoloszczelnej pokrywy rotora FA-24x2/-PTFE (wirówka 5425/R)
Zastosowanie
CENTRIFUGACJA
Cechy i korzyści
FA-24×2 (wirówka 5420, 5425/R)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)