EP5427761004
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol tight, for 5430/5430R, aluminum
Wybierz wielkość
1180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1180,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427761004 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)