Kluczowe dokumenty
EP5424701000
632 Pokrywa zapasowa do rotora FA-45-24-11-Specjalna
aerosol tight, coated
Wybierz wielkość
1 EA
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
aerosol tight, coated
producent / nazwa handlowa
5424701000
Eppendorf® 5424701000
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5424 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)