Kluczowe dokumenty
EP5424703003
632 Zapasowa pokrywa do rotora FA-45-24-11
aerosol tight
Wybierz wielkość
1 EA
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
aerosol tight
producent / nazwa handlowa
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5424 R
Opis ogólny
Zaprojektowana do użytku z rotorem Eppendorf FA-45-24-11 pokrywa zapewnia szczelne zamknięcie aerozolu.
Cechy i korzyści
  • Zapasowa pokrywa wirnika
  • Szczelność aerozolu
  • Do zastosowań związanych z transportem cieczy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)