Kluczowe dokumenty
EP022654021
Lid for Eppendorf(R) F-45-30-11 Rotor
non aerosol tight, for 5430/5430R, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
Produkt EP022654021 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
polypropylene
Właściwości
non aerosol tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654021 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pokrywy pasujące do rotora Eppendorf F-45-30-11.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)