Kluczowe dokumenty
EHU148311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSPA1A (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGAGTCCTACGCCTTCAACATGAAGAGCGCCGTGGAGGATGAGGGGCTCAAGGGCAAGATCAGCGAGGCGGACAAGAAGAAGGTGCTGGACAAGTGTCAAGAGGTCATCTCGTGGCTGGACGCCAACACCTTGGCCGAGAAGGACGAGTTTGAGCACAAGAGGAAGGAGCTGGAGCAGGTGTGTAACCCCATCATCAGCGGACTGTACCAGGGTGCCGGTGGTCCCGGGCCTGGGGGCTTCGGGGCTCAGGGTCCCAAGGGAGGGTCTGGGTCAGGCCCCACCATTGAGGAGGTAGATTAGGGGCCTTTCCAAGATTGCTGTTTTTGTTTTGGAGCTTCAAGACTTTGCATTTCCTAGTATTTCTGTTTGTCAGTTCTCAATTTCCTGTGTTTGCAATGTTGAAATTTTTTGGTGAAGTACTGAACTTGCTTTTTTTCCGGTTTCTACATGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chungen Yan et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(4), 5746-5752 (2015-07-02)
To explore the ultrasound-guided gene transfection as well as the role of heat shock protein 72 (HSP72) siRNA combined with ultrasound micro-bubble contrast agents on rat hepatic ischemia-reperfusion injury. 72 SD rats were divided into non-surgery group (group N), sham-operation
Ilse M Beck et al.
PloS one, 8(7), e69115-e69115 (2013-08-13)
Compound A possesses glucocorticoid receptor (GR)-dependent anti-inflammatory properties. Just like classical GR ligands, Compound A can repress NF-κB-mediated gene expression. However, the monomeric Compound A-activated GR is unable to trigger glucocorticoid response element-regulated gene expression. The heat shock response potently
Salvador Mena et al.
PloS one, 7(9), e44524-e44524 (2012-09-08)
The phenolic phytoalexin resveratrol is well known for its health-promoting and anticancer properties. Its potential benefits are, however, limited due to its low bioavailability. Pterostilbene, a natural dimethoxylated analog of resveratrol, presents higher anticancer activity than resveratrol. The mechanisms by
Taek-Keun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 469(2), 222-228 (2015-12-15)
Heat shock protein 70-1A (HSP70-1A) is a stress-inducible protein that provides an essential intracellular molecular chaperone function; however, the mechanism of HSP70-1A in angiogenesis has not been clarified. Herein, HSP70-1A gene silencing implicated this protein in angiogenesis. Additionally, recombinant human