Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
3 L
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 4
Feature:
closure type Screw cap
14 610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
closure type Screw cap
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3559
capacity
3 L
working volume
1-3 L , 1000-3000 mL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material high-density polyethylene cap, polystyrene , screw top cap | material long , perfluoroalkoxy copolymer |
| manufacturer/tradename Corning 3559 | manufacturer/tradename Corning 3546 | manufacturer/tradename Corning 3569 | manufacturer/tradename Corning 5650P-500 |
| capacity 3 L | capacity 1 L | capacity 1000 mL | capacity - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile; γ-irradiated | sterility non-sterile |
| feature closure type Screw cap | feature closure type Screw Cap | feature cap, closure type Screw cap | feature closure type Screw cap |
| packaging case of 4 | packaging case of 6 | packaging case of 6 | packaging pack of 1, case of 4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® closed system spinner flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?