Kluczowe dokumenty
EHU115141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HSPA8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACCGAACCACTCCAAGCTATGTCGCCTTTACGGACACTGAACGGTTGATCGGTGATGCCGCAAAGAATCAAGTTGCAATGAACCCCACCAACACAGTTTTTGATGCCAAACGTCTGATTGGACGCAGATTTGATGATGCTGTTGTCCAGTCTGATATGAAACATTGGCCCTTTATGGTGGTGAATGATGCTGGCAGGCCCAAGGTCCAAGTAGAATACAAGGGAGAGACCAAAAGCTTCTATCCAGAGGAGGTGTCTTCTATGGTTCTGACAAAGATGAAGGAAATTGCAGAAGCCTACCTTGGGAAGACTGTTACCAATGCTGTGGTCACAGTGCCAGCTTACTTTAATGACTCTCAGCGTCAGGCTACCAAAGATGCTGGAACTATTGCTGGTCTCAATGTACTTAGAATTATTAATGAGCCAACTGCTGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Midori Ikezaki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 527(2), 481-488 (2020-04-28)
Heat-shock cognate protein 70 (Hsc70), a molecular chaperone, is involved in multiple cellular functions. We previously demonstrated that Hsc70 is required for TGF-β-induced Smad signaling in mesenchymal-like NRK-49F cells. In the present study, to compare the Hsc70 functions in TGF-β-related
Ximeng Yang et al.
Scientific reports, 8(1), 11707-11707 (2018-08-05)
We previously found diosgenin, an herbal drug-derived steroid sapogenin, to be remarkably effective at restoring Aβ-induced axonal degeneration and improving memory function in model of Alzheimer's disease (AD), 5XFAD mouse. In this study, we investigated the downstream signaling of diosgenin
Guan Sun et al.
Neuromolecular medicine, 21(1), 33-41 (2019-01-05)
Heat shock cognate protein 70 (Hsc70) is a key mediator for the maintenance of intracellular proteins and regulates cellular activities. And it is elevated in various tumor tissues including glioma, which is closely related to the malignancy and poor prognosis
Guan Sun et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(6), 10707-10714 (2019-03-01)
Migration and invasion are often recognized as the main reasons for the high recurrence and death rates of glioma and limit the efficacy of surgery and other antitumor therapies. In this study, we found over activation of heat shock cognate
Nerea Allende-Vega et al.
Scientific reports, 9(1), 5637-5637 (2019-04-06)
Eliminating mutant p53 (mt p53) protein could be a useful strategy to treat mt p53 tumors and potentially improve the prognosis of cancer patients. In this study, we unveil different mechanisms that eliminate p53-R248Q, one of the most frequent mutants