Przejdź do
ORFBFPV
MISSION® Kontrola lentiwirusa TRC3 ORF BFP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
1x106  VP/ml (via p24 assay)
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of 200 μL
Quality Segment
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
genome mapping
genomic analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Cząsteczki transdukcyjne MISSION TRC3 ORF BFP Lentivirus Control Transduction Particles zawierają insert ORF wyrażający BFP i są użyteczne jako kontrola pozytywna (lub negatywna) w eksperymentach wykorzystujących kolekcję bibliotek LentiORF MISSION TRC3 w formacie tablicowym lub zbiorczym, w tym naszą najnowszą WholeGenome LentiORF Pool.
Cząsteczki transdukcyjne kontroli BFP ORF są wytwarzane z plazmidu lentiwirusowego o zweryfikowanej sekwencji, pLX307-puro-BFP (ORFBFP). Ta pozytywna kontrola może być wykorzystywana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola BFP zawiera gen kodujący BFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
W przeciwieństwie do mysich systemów retrowirusowych MMLV lub MSCV, cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Ponadto, kontrolne cząsteczki transdukcyjne są pseudotypowane glikoproteiną otoczki G wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV-G), umożliwiając transdukcję szerokiej gamy komórek ssaków. 200 μl cząstek lentiwirusowych o stężeniu 106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczanych jako zamrożony zapas.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION TRC3 ORF, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników ekspresji genów i białek. Kontrolne cząsteczki transdukcyjne MISSION stanowią krytyczną kontrolę pozytywną do monitorowania wydajności transdukcji.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacyjnych, protokołów, map wektorów odwiedź stronę informacyjną TRC3.
Application
Genomika funkcjonalna/badanie nadekspresji/walidacja celu
Preparation Note
Krzywa zabijania Puro i określanie CFU (jednostki tworzenia kolonii) na ml. Przed przeprowadzeniem badań przesiewowych w skali biblioteki należy przeprowadzić dwa wstępne eksperymenty. Odwiedź stronę Strona informacyjna dotycząca puli lentiwirusów lub zapoznaj się z biuletynem technicznym.
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega jednej lub kilku umowom licencyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Strona licencji MISSION.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ORFBFPHORFGFPVORFGFPH
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)