Kluczowe dokumenty
EHU111091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human XIAP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATGGCAGATTATGAAGCACGGATCTTTACTTTTGGGACATGGATATACTCAGTTAACAAGGAGCAGCTTGCAAGAGCTGGATTTTATGCTTTAGGTGAAGGTGATAAAGTAAAGTGCTTTCACTGTGGAGGAGGGCTAACTGATTGGAAGCCCAGTGAAGACCCTTGGGAACAACATGCTAAATGGTATCCAGGGTGCAAATATCTGTTAGAACAGAAGGGACAAGAATATATAAACAATATTCATTTAACTCATTCACTTGAGGAGTGTCTGGTAAGAACTACTGAGAAAACACCATCACTAACTAGAAGAATTGATGATACCATCTTCCAAAATCCTATGGTACAAGAAGCTATACGAATGGGGTTCAGTTTCAAGGACATTAAGAAAATAATGGAGGAAAAAATTCAGATATCTGGGAGCAACTATAAATCACTTGAGGTTCTGGTTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Morikazu Miyamoto et al.
Anticancer research, 38(1), 301-306 (2017-12-27)
To investigate whether XIAP down-regulation and autophagy inhibition sensitize ovarian clear cell cancer cells to cisplatin. The ovarian clear cancer cell line KK was used for in vitro analysis. Hydroxychloroquine (HCQ) and phenoxodiol (PXD) or embelin were used as autophagy
Ying Hou et al.
Journal of cell science, 130(2), 502-511 (2016-12-09)
Regulation of cell death is crucial for the response of cancer cells to drug treatments that cause arrest in mitosis, and is likely to be important for protection against chromosome instability in normal cells. Prolonged mitotic arrest can result in
Ke Ren et al.
Pathology oncology research : POR, 25(1), 341-348 (2017-11-11)
To find the exact downstream effector of Pim-2 pathway in prostate cancer cells, and to determine the means by which it affects prostate cancer. XIAP, Pim-2 and p-eIF4B expressions were detected in PCA and BPH tissues. Then the Pim-2 and
Rachel Coyle et al.
International journal of oncology, 55(1), 191-202 (2019-05-23)
Malignant rhabdoid tumour (MRT) is a rare, aggressive paediatric neoplasm, primarily diagnosed in those below the age of three. MRTs most commonly arise in the central nervous system and kidneys. A poor prognosis accompanies the MRT diagnosis, with a reported
Mehdi Agha Gholizadeh et al.
Cell & bioscience, 10, 78-78 (2020-06-17)
The X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) is the most potent caspase inhibitor of the IAP family in apoptosis pathway. This study aims to identify the molecular targets of XIAP in human breast cancer cells exposed to XIAP siRNA by