Kluczowe dokumenty
EHU023111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF423
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGCATCAAGTGCCAGATGACCTTCGAGAACGAGAGAGAGATCCAAATCCACGTTGCCAACCACATGATTGAGGAAGGCATCAACCACGAGTGTAAGCTGTGCAACCAGATGTTCGACTCCCCGGCCAAGCTCCTCTGTCACCTCATTGAGCACAGCTTCGAGGGCATGGGCGGCACCTTCAAATGCCCCGTGTGTTTCACAGTCTTCGTCCAGGCCAACAAGTTGCAGCAGCACATCTTTGCCGTGCACGGGCAGGAGGACAAGATCTACGACTGCTCACAGTGCCCTCAGAAGTTCTTCTTCCAGACCGAGCTGCAGAACCACACGATGAGCCAGCACGCACAGTGAGGGATCGCTCAACAGGACACCTCTCCGCAGAAGGCTTGCCGGAGACGCCGTGGGGAGGGCCATTTGAACATTACATCCAATCAAAGTGTCATTTGCAACCCAGATGTAAAACTCTAATGATTTGGCCATGAGGCGCTGCTATTAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timpika Chaiprasert et al.
Biomolecules, 9(7) (2019-07-10)
Zinc finger protein 423 (ZNF423) is a transcriptional factor involved in the development and progression of cancers but has not yet been examined in cholangiocarcinoma (CCA), an oxidative stress-driven cancer of biliary epithelium. In this study, we hypothesized that oxidative
Gen Wang et al.
Breast cancer research and treatment, 175(3), 567-578 (2019-04-03)
In early stage, ERα-positive breast cancer, concurrent use of endocrine therapy and chemotherapy has not been shown to be superior to sequential use. We hypothesized that genetic biomarkers can aid in selecting patients who would benefit from chemo-endocrine therapy. Our