Merck
EHU021051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MYC
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGATCAGCAACAACCGAAAATGCACCAGCCCCAGGTCCTCGGACACCGAGGAGAATGTCAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGGAACGAGCTAAAACGGAGCTTTTTTGCCCTGCGTGACCAGATCCCGGAGTTGGAAAACAATGAAAAGGCCCCCAAGGTAGTTATCCTTAAAAAAGCCACAGCATACATCCTGTCCGTCCAAGCAGAGGAGCAAAAGCTCATTTCTGAAGAGGACTTGTTGCGGAAACGACGAGAACAGTTGAAACACAAACTTGAACAGCTACGGAACTCTTGTGCGTAAGGAAAAGTAAGGAAAACGATTCCTTCTAACAGAAATGTCCTGAGCAATCACCTATGAACTTGTTTCAAATGCATGATCAAATGCAACCTCACAACCTTGGCTGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juanjuan Liu et al.
Annals of biomedical engineering, 45(6), 1407-1419 (2017-03-30)
Melanoma is a potentially lethal skin cancer with high mortality rate. Recently, the peptide-mediated transdermal delivery of small interference RNA (siRNA) emerges as a promising strategy to treat melanoma by inducing the apoptosis of tumor cells, but the related theoretical
Yili Tao et al.
Scientific reports, 8(1), 14477-14477 (2018-09-29)
Colorectal cancer (CRC) is among the most frequently occurring cancers worldwide. Baicalin is isolated from the roots of Scutellaria baicalensis and is its dominant flavonoid. Anticancer activity of baicalin has been evaluated in different types of cancers, especially in CRC.
Xuyang Wang et al.
World journal of gastroenterology, 23(18), 3252-3261 (2017-06-02)
To determine the role of hepatitis B virus X protein (HBx), HBx in regulating hepatic progenitor cell (HPC)-like features in hepatocellular carcinoma (HCC) and the underlying molecular mechanisms. We used a retrovirus vector to introduce wild type HBx or empty
Feifei Zhang et al.
EBioMedicine, 44, 311-321 (2019-05-13)
Gastric cancer (GC) ranks the fifth most common cancer, and chemotherapy is one of the most common treatments for GC. However, chemoresistance limits the effectiveness of chemotherapy and leads to treatment failure. This study aims to investigate the biological effect
Guosong Luo et al.
Oncology reports, 38(4), 2498-2506 (2017-08-30)
The loss of contact inhibition is a hallmark of a wide range of human cancer cells. Yet, the precise mechanism behind this process is not fully understood. c‑Myc plays a pivotal role in carcinogenesis, but its involvement in regulating contact