Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
Nazwa produktu
Antipain dihydrochloride from microbial source, protease inhibitor
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
1.4 μM Ki
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-butanol: soluble, 1-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI key
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
General description
Application
papain, 0.16
trypsin, 0.26
cathepsin A, 1.19
cathepsin B, 0.59
cathepsin D, 125
plasmin, >93
chymotrypsin and pepsin, >250
It also has been reported to inhibit calpain I, (porcine) with Ki = 1.4 μM
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Dilute solutions should be stored on ice and kept for only a day because of the terminal aldehyde, which is subject to oxidation and racemization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Streptomyces sp. | biological source - | biological source Streptomyces alboniger | biological source Streptomyces sp. |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form - | form ready-to-use solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL, 1-propanol: soluble, ethanol: soluble, 1-butanol: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow | solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL |
| potency 1.4 μM Ki | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antipain dihydrochloride from microbial source
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?