Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł |
Informacje o tej pozycji
174,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
concentration
500 μg/mL in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| suitability suitable for gel electrophoresis | suitability suitable for gel electrophoresis | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis |
| concentration 500 μg/mL in H2O | concentration 10 mg/mL in H2O | concentration ~1% in H2O | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium bromide solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?