Merck
D6071
Sigma-Aldrich
Diphenylacetohydroxamic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Hydroxy diphenylacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to light tan
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ONC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(15-17)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,17H,(H,15,16)
Klucz InChI
OFSBBVCLWMCGNY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Diphenylacetohydroxamic acid is a class IIa selective histone deacetylase inhibitor.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Douglas D Lemon et al.
FEBS letters, 589(10), 1080-1088 (2015-03-31)
PKD-mediated phosphorylation of class IIa HDACs frees the MEF2 transcription factor to activate genes that govern muscle differentiation and growth. Studies of the regulation and function of this signaling axis have involved MC1568 and Gö-6976, which are small molecule inhibitors
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.