Przejdź do
S101
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D +16.1°, c = 1.2 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, aqueous base: unstable
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNC[C@H](c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Application
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride has been used as a D1 dopamine receptor agonist to study its effect on the sleep-wake pattern of macaques rendered parkinsonian with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP).[1]
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride is a D1 dopamine receptor agonist [1] and an active enantiomer of (±)-SKF-38393. It enhances pertussis toxin-insensitive and protein kinase A-mediated glutamate release in the hippocampal neurons.[2] SKF-38393, a benzazepine derivative,[3] exhibits anorectic effects.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Disclaimer
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D047D054L131
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, aqueous base: unstable
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
color
off-white to light tan
color
white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)