The lower concentration tested for the product CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) is 1u/µgP
Kluczowe dokumenty
MAK193
Citrate Synthase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonim(y):
Citrate Synthase Test Kit
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; cancer
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CS(1431)
mouse ... CS(12974)
rat ... CS(170587)
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- CS Assay Buffer
- CS Substrate Mix
- CS Developer
- GSH Standard, Reduced
- CS Positive Control
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Is the sensitivity information for the CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) available?