Kluczowe dokumenty
CLS431733
Corning® storage bottle, octagonal with HDPE screw cap
octagonal clear PET, sterile, capacity 500 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 24
Synonim(y):
Butelka do przechowywania Corning
Wybierz wielkość
24 EA
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
opis
wide mouth
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 12 ea
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 431733
zakres pomiaru podziałki i dokładności
50-500 mL, accuracy: 50 mL
Wysokość
180 mm
śr. wewn. szyjki butelki
31.7 mm
śr. korka
31.7 mm
pojemność
500 mL
śr. otworu
31.7 mm
Opis ogólny
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break resistant and as transparent as glass.
Features:
  • Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
  • Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
  • Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
  • Leakproof, tamper-evident 31.7 mm HDPE screw cap
  • Molded graduations for accurate measurements
  • USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)