Merck
CLS431730
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 60 mL, natural screw cap, case of 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 24 ea
case of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 431730
śr. wewn. szyjki butelki
18 mm
pojemność
60 mL
rozmiar
× 81 x 40 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.