B5910
Nalgene® bottles, style 2007
capacity 500 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
rectangular translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (48-415)
opis
Not autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2007-0016
butelka dł. &razy; wys. &razy; szer.
94 mm × 117 mm × 58.7 mm
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)