Kluczowe dokumenty
CLS431840
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 250 mL, polypropylene
Synonim(y):
butelki do trawienia, butelki do wirowania, potrząsanie butelkami
Wybierz wielkość
36 EA
3350,00 zł
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
36 EA
3350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
pkg of 36 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431840
Parametry
27500 × g max. RCF
pojemność
250 mL
Cechy i korzyści
  • Butelki wirówkowe1240 mają specjalnie zaprojektowaną zakrętkę zapewniającą lepszy chwyt
  • Zawierają wyraźne podziałki i teksturowane miejsce do oznaczania.
  • Butelki mają bardzo grube ścianki zapewniające wysoką trwałość
  • Szeroki otwór ułatwia napełnianie cieczą
  • Kompatybilne z większością wirówek i nie wymagają specjalnych wiader.
  • Unikalna konstrukcja pomaga badaczom zmniejszyć liczbę cykli wirowania i zwiększyć produktywność
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)