CLS431124
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Synonim(y):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
Wybierz wielkość
1130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1130,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyetherimide
sterylność
non-sterile
Właściwości
reusable
Holds 500 mL tubes
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 431124
metody
centrifugation: suitable
kolor
gray
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)