Kluczowe dokumenty
Z761036
6583 Butelki do bioreaktorów TubeSpin
capacity 600 mL
Synonim(y):
Bioreaktor TPP, Bioreaktor TubeSpin, Bioreaktor do hodowli komórek
Wybierz wielkość
26 EA
5300,00 zł
5300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
26 EA
5300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.22
5300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 26 ea
producent / nazwa handlowa
TPP 87600
pojemność
600 mL
rozmiar
Opis ogólny
Butelki bioreaktora 6583 TubeSpin są przeznaczone do badań przesiewowych na dużą skalę, optymalizacji i procesu systemu zawiesin komórkowych. Te butelki bioreaktorowe oferują kilka zalet, w tym możliwość oceny niewielkich ilości ważnych parametrów podczas zwiększania produkcji, maksymalizując w ten sposób liczbę równoległych eksperymentów w tym samym czasie. Takie podejście skutecznie obniża koszty i zwiększa wydajność procesu.
Cechy i korzyści
  • Stożkowe dno z nasadką filtrującą
  • Pasuje do standardowej aparatury wirówkowej
Informacje prawne
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)