CLS3596
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonim(y):
96 dobrze, nieleczony, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
flat bottom
polystyrene
round clear wells
sterile
skirt
1100,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
sterylność
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 50 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 3596
rozmiar
96 wells
dołek śr.
6.4 mm
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
clear
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)