Przejdź do
CLS3367
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene , round bottom clear , round wells
Size:
96 wells
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3367
packaging
pkg of Individually wrapped
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3896CLS3897CLS3898
description
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
round bottom clear , round wells, polystyrene
material
polystyrene , round wells, V-bottom clear
material
V-bottom clear , round wells, polystyrene
material
polystyrene , V-bottom clear , clear bottom
well volume
330 μL
well volume
380 μL
well volume
320 μL
well volume
-
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
bag of 25
packaging
bag of 25
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
200 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)