Kluczowe dokumenty
CLS3527
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Wybierz wielkość
100 EA
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiały:
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
rozmiar:
24 wells
dołek śr.:
15.6 mm
pojemność dołka:
3.4 mL
pojemność robocza dołka:
0.38-0.57 mL
sterylność:
sterile
typ wiązania:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Właściwości:
lid
skirt
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
opis
growth area 1.9 cm2
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 3527
rozmiar
24 wells
dołek śr.
15.6 mm
pojemność dołka
3.4 mL
pojemność robocza dołka
0.38-0.57 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Songjie Cai et al.
Scientific reports, 10(1), 14249-14249 (2020-08-30)
Solid organ transplantation is a lifesaving therapy for patients with end-organ disease. Current immunosuppression protocols are not designed to target antigen-specific alloimmunity and are uncapable of preventing chronic allograft injury. As myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are potent immunoregulatory cells, we
Zili Zhang et al.
Autophagy, 16(8), 1482-1505 (2019-11-05)
Ferroptosis is a recently discovered form of programmed cell death, but its regulatory mechanisms remain poorly understood. Here, we show that the RNA-binding protein ZFP36/TTP (ZFP36 ring finger protein) plays a crucial role in regulating ferroptosis in hepatic stellate cells
Marina Koulikovska et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1116-1130 (2014-11-21)
Severe shortage of donor corneas for transplantation, particularly in developing countries, has prompted the advancement of bioengineered tissue alternatives. Bioengineered corneas that can withstand transplantation while maintaining transparency and compatibility with host cells, and that are additionally amenable to standardized