Przejdź do
CLS3526
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39,20 zł
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32190102
Material:
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
Size:
24 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid, skirt
39,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
description
growth area 1.9 cm2
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 50 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3526
size
24 wells
well diam.
15.6 mm
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3527CLS3524CLS3516
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Corning 3526
manufacturer/tradename
Corning 3527
manufacturer/tradename
Corning 3524
manufacturer/tradename
Corning 3516
material
clear bottom, polystyrene plate, flat bottom wells, round clear wells
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
material
clear , clear bottom, flat bottom , polystyrene plate, round clear wells
size
24 wells
size
24 wells
size
24 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)